Sodium sélénate ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71948-500G
71948-500GEA 519 EUR InStock
71948-500G
Sodium sélénate ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Sodium sélénate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: Na₂O₄Se
Densité: 3.213 g/cm³ (17.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003490
Numéro CAS: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 1000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité