Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
72-8108-U500
72-8108-U500EA 172 EUR InStock
72-8108-U500
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-Human IgG (H&L), F(ab')2 Fragment - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/bovine, mouse or rabbit serum proteins
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité