Staining racks
Fournisseur: DIXON SCIENTIFIC
406019000
720-0096EA 470 EUR InStock
720-0096
Staining racks
Portoirs Portoirs à coloration
Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
  • For holding two glass rods with diameter of ∼8 to 9 mm
Informations de commande: Rods are not included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité