Cristaseal
Fournisseur: HAWKSLEY AND SONS
01503-00
720-0101EA 158 EUR InStock
720-0101
Cristaseal
Scellés Composés de scellage
For sealing capillary tubes. The dry end of the filled tube is pressed into the Cristaseal with a twisting motion producing a firm seal with flat boundaries. The tray may be used as a carrier for tubes prior to centrifuging.
  • Quicker than flame sealing which can haemolyse the blood
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité