Automate de coloration, PolyStainer
Fournisseur: IUL Instruments SA
5100
720-0106EA 10490 EUR InStock
720-0106
Automate de coloration, PolyStainer
Coloration pour lames
L'automate PolyStainer s'utilise pour la coloration d'échantillons sur lames. Les méthodes habituelles incluent la coloration Gram ou May Grünwald. Cependant, d'autres méthodes peuvent être utilisées dans les dix emplacements disponibles. Jusqu'à 20 lames peuvent être traitées en lot dans un maximum de quatre solutions. Les réservoirs de coloration sont interchangeables et fournis avec un couvercle. Les périodes au cours desquelles les échantillons doivent rester en mouvement ou au repos dans la solution de coloration, ainsi que le temps d'égouttage sur le réservoir, sont programmables. Le bain-marie intégré est utilisé pour rincer les échantillons. Le temps de rinçage et, lorsque de l'eau fraîche doit être ajoutée, peut également être programmé. Les lames sont séchées dans une chambre d'air chaud située à côté du bain-marie.
  • Coloration reproductible avec une intervention minimale de l'utilisateur
  • Cuve en acier inoxydable à bain-marie, chambre de séchage et réservoir de coloration amovible pour le nettoyage
  • Composants électroniques en position élevée protégés contre les éclaboussures
Information de livraison: Complet avec panier latéral et quatre réservoirs de réactifs en plastique avec couvercle.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité