Cervical brushes, Cytotak™ Transwab®, labelled
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MW148
720-0136EA 369 EUR InStock
720-0136
Cervical brushes, Cytotak™ Transwab®, labelled
Brosses
Nylon-bristle cytology sampling brushes for cervical smears.
  • Sterile, packed in labelled tube
  • Plastic shaft is non toxic and safe to use
  • Tapered spiral configuration assists access to narrow opening
  • Gentle rotation creates a brushing action against skin surface for enhanced recovery of cellular material
Shaft/head: Plastic/nylon
Conditionnement: Individually packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité