Écouvillons, Steriswabs®
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW720
720-0142EA 219 EUR InStock
720-0142
Écouvillons, Steriswabs®
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons avec point de rupture de 45 mm, secs ou pré-humidifiés avec un diluant stérile.
  • Disponibles en tube étiqueté ou poches pelables
  • Triple emballage et stérilisé par irradiation
Conçu pour une surveillance efficace de la stérilité et de la contamination dans les zones de travail cliniquement propres ou stériles.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Couleur bouchon Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Écouvillons dans des tubes étiquetés bleu Plastique 250 720-0142
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité