Eosin 225 pour histologie
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
Attention
312730-0100
720-0178EA 106 EUR InStock
720-0178
Eosin 225 pour histologie
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité