Erythrosine 239 colorant pour histologie
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
Attention
312820-0100
720-0179EA 155 EUR InStock
720-0179
Erythrosine 239 colorant pour histologie
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
L’ Erythrosine 239 est utilisée dans la coloration par l’Hémalun-Erythrosine pour la coloration bichromique de routine des coupes histologiques. L’ Erythrosine colore le collagène en rose très pâle, les cytoplasmes en rose à rouge et les lames élastiques et les hématies en rose vif.
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité