Vert brillant, soluble
Fournisseur: RAL
Attention
317800-0100
720-0185EA 136 EUR InStock
720-0185
Vert brillant, soluble
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
pH indicator
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité