Carbolic auramine
Fournisseur: RAL
361430-1000
720-0345EA 104 EUR InStock
720-0345
Carbolic auramine
Carbolic auramine
RAL Auramine staining kit allows fluorescence detection of Acid Fast Bacilli (AFB). The A.F.B appear fluorescent-yellow on the blue background preparation.
Used in Auramine staining kit Ref 359500
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité