Cryoboxes, PS
Fournisseur: Simport Scientific
T330-64
720-0503EA 55.7 EUR InStock
720-0503
Cryoboxes, PS
Boîtes Boîtes pour cryotubes
PS, blanc/transparent avec garniture en mousse polyuréthane bleue
  • Les boîtes peuvent être utilisées dans la plage de températures –90 à +80 °C
  • Les boîtes sont empilables, d'où un gain de place dans les congélateurs, dans les réfrigérateurs et sur les paillasses de laboratoire
  • Les boîtes présentent une série de cases imprimées (numérotées de 1 à 64)
Idéales pour accueillir jusqu'à 64 tubes de 0,5 à 2 ml. Un couvercle transparent, correctement aligné dans une orientation spécifique, permet à l'utilisateur de voir le contenu. La surface permet les inscriptions au marqueur, ce qui facilite le contrôle des stocks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité