Récipients de coloration de type Coplin, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
900520
720-0707EA 213 EUR InStock
720-0707
Récipients de coloration de type Coplin, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Aluslasit jatkuvat aukon yläpuolelle
  • Helppo käsitellä ilman pihtejä
  • Vakaa suorakulmainen jalusta
Cette cuve à coloration convient pour dix lames standard de 76×26 mm avec bouchon à vis en PP blanc.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité