Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
900620
720-0710EA 365 EUR InStock
720-0710
Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique.
  • Facilité d'utilisation grâce à l'ouverture large
  • Pour la coloration ou l'utilisation en tant que chambre de développement CCM
Le récipient de coloration accueille huit lames standard individuelles de 76×26 mm ou 16 lames dos à dos.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité