Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
900630
720-0711EA 317 EUR InStock
720-0711
Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique
  • Partie supérieure large pour un transfert pratique
  • Pour les lames de coloration avec inscription à une extrémité
Ces cuves à coloration peuvent accueillir jusqu'à huit lames simples standard (76×26 mm) disposées verticalement ou 16 lames dos à dos.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité