Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pourpre de bromocresol

Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
Attention

316180-0025
720-1086EA 117 EUR InStock
720-1086
Pourpre de bromocresol
Pourpre de bromocresol


Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité