CytoRAL fixative for cytological smears, RAL
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
361400-0150
720-1153EA 0 EUR InStock
720-1153
CytoRAL fixative for cytological smears, RAL
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
CytoRAL is used for cervical smears, urine, sputa and broncho-alveolar fluids.
It lays a protective film on the smears, keeping a good hydration before staining and without any alteration of the original cells aspect. With a large dispersion ratio the spray covers the entire slide area.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité