MIF Color kit Quick Staining of Tissular and Blood Parasites in Medical Biology
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
361410-0000
720-1156EA 83.3 EUR InStock
720-1156
MIF Color kit Quick Staining of Tissular and Blood Parasites in Medical Biology
MIF Color kit
One single technique to concentrate, stain and preserve parasitic elements.
Components - Name (ref) Packing
MERCUTHIOLATE-FORMOL (Ref 365150) 2 x 125 ml
STRONG LUGOL (Ref 367220) 20 ml
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité