Phloxine B pour histologie, pour cytologie
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
361470-0025
720-1159EA 93.7 EUR InStock
720-1159
Phloxine B pour histologie, pour cytologie
Phloxin B
Formule: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00070627
Numéro CAS: 18472-87-2
EINECS: 242-355-6
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité