Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichrome stain kit Anilin Blue variation (Masson)

Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)

361670-0000
720-1175EA 216 EUR InStock
720-1175
Trichrome stain kit Anilin Blue variation (Masson)
Trichrome stain
Staining for Histological and Cytological studies of Fixed and Paraffined Tissue Sections.

Staining with kit Trichrome de Masson, Blue aniline variation enables a trichromic station on histological sections with a specific coloration of the collagen by Blue.

Mayer Haemalum stains nuclei black-blue or brown. Ponceau Fuchsin solution stains cytoplams red pink. Light green stains collagen blue.

Components - Name (ref) Packing
MAYER HAEMALUM (Ref 320550) 100 ml (Others packagings 1000, 2500 ml)
FUCHSIN PONCEAU (Ref 361770) 100 ml (Others packagings 1000, 2500 ml)
1% ACETIC WATER (Ref 361840) 200 ml
ACID PHOSPHOMOLYBDIQUE (Ref 300140) 100 ml
ANILINE BLUE (Ref 361880) 100 ml


IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité