Hemaperls kit for haematology
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
362800-0000
720-1184EA 163 EUR InStock
720-1184
Hemaperls kit for haematology
Hemaperls kit for haematology
Perls Staining for the Detection of Haemosiderin (Ferric salts - Prussian Blue)
In an acid environment, ferric ions react with potassium ferrocyanide what leads to a precipitate called Ferric Ferrocyanide (Prussian blue). It points out the presence of a pathological pigment: Haemosiderin.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité