Rouge nucléaire
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
363430-0005
720-1193EA 223 EUR InStock
720-1193
Rouge nucléaire
Rouge nucléaire
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité