Rouge direct 80 colorant pour histologie
Fournisseur: RAL (REACTIFS RAL SA)
363440-0005
720-1194EA 131 EUR InStock
720-1194
Rouge direct 80 colorant pour histologie
Direct red 80
Le colorant rouge Sirius est un réactif de laboratoire.
  • Poudre cristalline brun rouge foncé
  • Durée de vie de 120 mois
Conçu pour des applications d'histocytologie.
Formule: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
Numéro MDL: MFCD00054389
Numéro CAS: 2610-10-8
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité