Urine collection cup with screw lid
Fournisseur: SURESCREEN
STDCUP/TEMP
720-1333EA 1.4 EUR InStock
720-1333
Urine collection cup with screw lid
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Urine collection cup with screw lid and temperature strip to show validity of sample. Suitable for use with all types of urine drugs of abuse test, apart from the integrated cup.
  • Designed to accommodate all versions of multipanel test
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Urine collection cup with screw lid + temp strip 1 720-1333
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité