Kits de tests, marqueurs tumoraux
Fournisseur: SURESCREEN
FOBC
720-1345EA 57.3 EUR InStock
720-1345
Kits de tests, marqueurs tumoraux
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Tests rapides pour la détection de l'antigène prostatique spécifique (PSA) ou de sang occulte dans les selles.
  • Results may indicate bowel problems
  • No need to avoid meat before testing
  • Very accurate to carry out a test apart from the sample
Informations de commande: Comes with instructions.
Attention: Do not use at home.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité