Syphilis, Treponema pallidum test kit
Fournisseur: SURESCREEN
SYPBC
720-1356EA 715 EUR InStock
720-1356
Syphilis, Treponema pallidum test kit
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
This test detects the cause of syphilis, Treponema Pallidum (TP).
  • Serum, plasma and whole blood
  • Highly accurate results within ten minutes
  • Screening tool giving an efficient means of determining if syphilis is present
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité