Entonnoirs cytologiques, MEGA CytoSep™, pour cytocentrifugeuse SHANDON Cytospin® 4
Fournisseur: Simport Scientific
M965-40
720-1867EA 1930 EUR InStock
720-1867
Entonnoirs cytologiques, MEGA CytoSep™, pour cytocentrifugeuse SHANDON Cytospin® 4
Entonnoirs Chambres cytologiques
L'entonnoir MEGA CytoSep™ permet de produire des préparations de lames minces de grande qualité de façon simple, efficace et économique.
Avec lui, plus besoin de clips en acier inoxydable, ce qui permet d'améliorer le flux de travail du laboratoire. Il est fait pour la préparation pratique de plus grands volumes d'échantillons. Ce grand entonnoir est facile et rapide à retirer. La grande zone de dépôt de cellules rectangulaire de 22×14,75 mm (325 mm² carré) accueille jusqu'à 12 fois le volume d'échantillons (6 ml) de l'entonnoir cytologique simple CytoSep™. Il permet de produire des préparations minces plus économiques par rapport à d'autres méthodes à couche mince. Le positionnement stratégique des baffles évite l'agglomération des cellules, ce qui permet une disposition uniforme de ces dernières et des préparations de lames d'excellente qualité. L'entonnoir cytologique MEGA CytoSep™ et le bouchon minimisent l'exposition de l'utilisateur aux agents pathogènes tout en réduisant le risque de contamination croisée des échantillons. Ils permettent de préparer des préparations séchées à l'air ou fixées.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité