SupaMega tissue processing cassette
Fournisseur: CELLPATH
EAG-0102-02A
720-1897EA 178 EUR InStock
720-1897
SupaMega tissue processing cassette
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
CellPath’s SupaMega Cassette is ideal for embedding and processing large tissue samples. The SupaMega Cassette is widely used in research and toxicology labratories. Dimension: 65×50×15 mm
  • Ideal for prostate, brain, breast tissue and eyes
  • Extremely useful for research and toxicology laboratories
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité