Chambres cytologiques, CytoSep™ pour cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2
Fournisseur: Simport Scientific
M968-1
720-1972EA 86.2 EUR InStock
720-1972
Chambres cytologiques, CytoSep™ pour cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2
Entonnoirs Chambres cytologiques
Les chambres cytologiques CytoSep™ pour la cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2 permettent aux cellules de se concentrer doucement dans une zone de Ø 7 mm sur la lame tandis que le surnageant est absorbé par un filtre. Accepte de 50 à 400 μl d'échantillon. Produit des présentations monocouches de cellules d'excellente qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité