Sachet avec fermeture zippée et poche pour les documents « Trans-Bag »
Fournisseur: VWR Collection
720-1978EA 105 EUR InStock
720-1978
Sachet avec fermeture zippée et poche pour les documents « Trans-Bag »
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sachet en polyéthylène transparent pour le transport de substances biologiques, avec instructions en anglais. Doté d'une poche pour les documents et du logo imprimé « Déchets biologiques dangereux ».
  • Fermeture zippée pour une ouverture et une fermeture faciles sans risque de fuite
  • Sac double poche: deux compartiments séparés pour les documents de laboratoire et les échantillons
  • Les conditions de stockage de l’échantillon sont imprimées sur le sachet (congelé, réfrigéré, température ambiante)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité