VWR® Safe-Tamper System
Fournisseur: VWR Collection
720-1985EA 83.8 EUR InStock
720-1985
VWR® Safe-Tamper System
Sachets Sachets d'échantillonnage
Sacs jetables inviolables, en PE, avec double poche pour le transport d'échantillons biologiques hospitaliers en interne. Sacs double poche: deux compartiments séparés l'un dédié aux documents de laboratoire, l'autre aux échantillons. Ces sacs sont personnalisables.
  • Sacs transparents, de couleur jaune, pour identifier les fuites de liquide et pour une meilleure visibilité du contenu
  • Fermeture adhésive pour éviter l'ouverture non autorisée et préserver la vie privée du patient
  • Logo « Déchets biologiques dangereux » et instructions imprimés
  • L'
More Product Information
Collapse All
Désignation L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Sac inviolable Safe-Tamper System 157×306 mm 500 720-1985
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité