Conteneur pour le transport de prélèvements biologiques
Fournisseur: VWR Collection
720-1987EA 497 EUR InStock
720-1987
Conteneur pour le transport de prélèvements biologiques
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Conteneur jetable pour le transport d'échantillons biologiques.
  • Joint d'étanchéité inviolable: une fois fermé le joint d'étanchéité du tube doit être brisé pour accéder au contenu
  • Étanche pour prévenir les écoulements accidentels de liquides biologiques ce qui permet de garantir la sécurité du personnel responsable du transport
  • Transparent et résistant aux chocs pour un contrôle visuel et pour préserver l'intégrité du contenu
Fourni avec un support pour tubes à essais en matériau absorbant accueillant simultanément quatre tubes de 16 mm, quatre tubes de 12 mm et deux tubes de 30 mm. Les tubes à essais sont ainsi protégés en cas de chute accidentelle et les liquides sont absorbés si le tube vient à se briser.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité