VWR® Q Path®, Entonnoir pour cytologie, Cytocuvette
Fournisseur: VWR Collection
720-1999EA 380 EUR InStock
720-1999
VWR® Q Path®, Entonnoir pour cytologie, Cytocuvette
Entonnoirs Chambres cytologiques
Chambre en plastique à usage unique utilisée en cytocentrifugation pour les échantillons d’urine, gynécologiques et non gynécologiques, également conçue pour effectuer des transferts de suspension cellulaire sur une lame à faible risque de contamination.
  • Deux ouvertures avec filtre fixé - grande capacité d’absorption
  • Résiste à l’eau et à l’alcool pendant 24 heures
  • Vitesse d’absorption de ±1 ml en trois minutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité