L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Filtres pour centrifugeuses utilisées en cytologie
Fournisseur: VWR Collection
720-2059EA 71.8 EUR InStock
720-2059 720-2060 720-2061
VWR®, Filtres pour centrifugeuses utilisées en cytologie
Filtres Filtres pour centrifugation
Cyto bandes en carton filtre pour cytocentrifugeuses. Absorption des liquides en excès provenant de la coloration des échantillons dans l'analyse cytologique. Peut être utilisé dans les cytocentrifugeuses Shandon et Sakura Cyto-Tek®.
  • Pour chambres simples et multiples
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité