Tourniquets
Fournisseur: Praemeta
902-2
720-2314EA 26.9 EUR InStock
720-2314
Tourniquets
Garrots
Tourniquets made of latex-free, skin-friendly, durable cotton fabric.
  • Suitable for fast blood sampling
  • High quality metal lock in a modern design
  • Separately and precisely adjustable decongestion
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité