Biopsy specimen processing, CellSafe™
Fournisseur: CELLPATH
EBB-0102-10A EBE-0201-02A EBA-0106-03A EBC-0102-01A EBE-0201-03A
720-2355EA 30.2 EUR InStock
720-2355 720-2333 720-2331 720-2332 720-2334
Biopsy specimen processing, CellSafe™
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Consists of two hinged interlocking frames with an integral nylon mesh. This very fine 200 µm mesh ensures a high degree of protection for specimens.
  • No tissue damage
  • Low reagent carry-over
The CellSafe™ fits in every embedding cassette.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité