L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Safety floor mat for histology lab, CellMat™
Fournisseur: CELLPATH
XFC-4005-01X
720-2352EA 0 EUR InStock
720-2352
Safety floor mat for histology lab, CellMat™
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Antistatic, solvent resistant safety floor mat prevent from slipping in histology labs.
  • Highly convenient and elastic
  • Traps waxy dangerous deposits in its open cell type structure, which can be easily vacuumed
  • Offers very good cushioning reducing fatigue to personnel who have to stand for long periods
  • Edges help to anchor the mat securely to the floor and prevents from tripping
  • Allows substances to be removed easily
Colour: Grey
Size: 1000×1000 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité