VWR® W20, Bain-marie d’histologie
Fournisseur: VWR Collection
720-2685EA 0 EUR InStock
720-2685 720-2423
VWR® W20, Bain-marie d’histologie
Bains Bains tissulaires
Le bain-marie histologie W20 fiable est idéal pour éliminer les rides et les déformations des sections de cire de paraffine créées lors de la coupe. Le profil bas de l’unité est ergonomique, offre une vue dégagée et permet une manipulation en toute sécurité des sections. Les zones plates à chauffage indirect à l’avant et à l’arrière du bain-marie offrent un espace approprié pour sécher jusqu’à 20 lames. Le bouton de réglage de la température au toucher et l’interrupteur on/off, avec voyant de contrôle pour le mode « On », sont situés à l’avant de l’appareil et à l’abri de l’eau.
  • Écran tactile électronique
  • La taille légère, compacte et efficace signifie qu'il est facile de vider l'eau
  • Double fonction avec surface chauffante pour sécher jusqu'à 20 lames
  • Plage de température entre ambiante et +70 °C
  • Couvercle en option pour éviter l'évaporation et la contamination par la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé
Informations de commande: Informations de commande: Livré sans le couvercle qui doit être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité