Tissue paper, Bio-Wraps
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3801092
720-2430EA 15.2 EUR InStock
720-2430
Tissue paper, Bio-Wraps
Tampons de biopsie
Les Bio-Wraps sont des sections de papier coupées et prêtes à l'emploi, au format pratique.
  • Ils ne s'infiltreront pas dans les échantillons
  • Les Bio-Wraps sont disponibles dans des distributeurs pratiques
Ils sont de couleur bleue pour repérer les petits échantillons de biopsie suite à l'infiltration de paraffine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité