Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, Exadrop®
Fournisseur: B. Braun
4061284
720-2503EA 8.5 EUR InStock
720-2503
Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, Exadrop®
Perfusions
Ready-to-use IV administration set serially equipped with precision flow regulator. Precision flow control device with or without IV administration set. Only for gravity infusion.
  • Régulateur avec graduation précise (ml/h)
  • Débit constant, indépendamment du tuyau
  • Pince permettant d'interrompre momentanément la perfusion
  • Embout Lock
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité