Seringues vésicales et de nettoyage des plaies, avec embout cathéter, Omnifix®
Fournisseur: B. Braun
4613503F
720-2526EA 2.9 EUR InStock
720-2526
Seringues vésicales et de nettoyage des plaies, avec embout cathéter, Omnifix®
Seringues Seringues médicales
En PP, 3 pièces, obturateur à piston au fonctionnement souple, sans latex naturel, avec joint d'étanchéité double et cylindre ultra-transparent.
  • Graduation indélébile parfaitement lisible
  • Butée de piston sûre
  • Embout cathéter  centré
  • Sans latex ni PVC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité