Seringues de dosage précis, Injekt®-F Solo
Fournisseur: B. Braun
9166017V
720-2561EA 30.4 EUR InStock
720-2561
Seringues de dosage précis, Injekt®-F Solo
Seringues Seringues médicales
En PP/PE Seringues de dosage précis de 1 ml, avec tige de piston verte, deux pièces, p. ex. pour les tests relatifs à la tuberculine, à l'héparine et aux allergies. Graduation noire indélébile pour une lisibilité optimale. Sans latex ni PVC
  • Corps de seringue ultra-transparent
  • Avec piston à ergot, sans espace mort, aucune perte de médicaments
  • Volume résiduel minimal
  • Butée de piston sûre pour un prélèvement sans problème jusqu'au volume maximal
  • Embout Luer, centré
Conditionnement: Carton distributeur de 100 pièces
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité