Kit de transfert pour liquides stériles, Transofix®
Fournisseur: B. Braun
4090500
720-2571EA 87 EUR InStock
720-2571
Kit de transfert pour liquides stériles, Transofix®
Perfusions
Le kit de transfert Transofix® est idéal pour transférer des liquides stériles.
  • Disque de préhension facile à manipuler
  • Sans latex ni PVC
  • Perforateur court et mince
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité