L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Robinets multiples, Discofix®
Fournisseur: B. Braun
4095120 4098218 4098080 4095111 4099010 4098102 4098501 4095146
720-2574EA 141 EUR InStock
720-2574 BRAU4098218 BRAU4098080 720-2573 720-2579 BRAU4098102 BRAU4098501 BRAU4095146
Robinets multiples, Discofix®
Perfusions
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
  • Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
  • Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
  • Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..