Filtres de perfusion, Sterifix® Paed
Fournisseur: B. Braun
4099354
720-2580EA 1150 EUR InStock
720-2580
Filtres de perfusion, Sterifix® Paed
Perfusions
Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
  • Rétention bactérienne et particulaire
  • Séparation de l'air indépendamment de la position
  • Débit (Aqua dest.) > 10 ml/min
  • Embouts Luer-Lock
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité