Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
39LC-610-1-L
720-2651EA 251 EUR InStock
720-2651
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes Surgipath ActivFlo II sont équipées d'une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,67 mm, les cassettes offrent une structure de pores en V innovante qui aspire les liquides et évacue l'air. Les cassettes comportent également des parois inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux parties avec couvercles à charnières ont été conçues pour l'imprimante à cassettes IP C Leica, avec
  • Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l'imprimante
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité