Sliding microtome, HM 430
Fournisseur: Epredia
910010
720-2707EA 14430 EUR InStock
720-2707
Sliding microtome, HM 430
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Highest precision guarantees safe operation − The roller-guided knife sledge results in smooth running of the knife sledge for comfortable and non-tiring working with highest stability. The elegant housing is streamlined and includes all ergonomic aspects for a comfortable, intuitive working environment.
  • Integrated and removable waste tray
  • Specimen fine orientation on X-Y axes
  • Memory function and graphical display in two different sizes
Suitable for section paraffin and frozen sections in biological, botanical, and materials science applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité