Sliding microtome, HM 450
Fournisseur: Epredia
910020
720-2708EA 20430 EUR InStock
720-2708
Sliding microtome, HM 450
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
This HM 450 includes an automatic fine sectioning and trimming features with selectable specimen retraction.
  • Integrated and removable waste tray
  • Specimen fine orientation on X/Y axes
  • Memory function and graphical display in two different sizes
Suitable for section paraffin and frozen sections in biological, botanical, and materials science applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité