Counting machine
Fournisseur: HAWKSLEY & SONS LTD.
Z20020
720-2761EA 694 EUR InStock
720-2761
Counting machine
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules manuels
Totaliser five place counting machine. An intuitive differential cell counter that simplifies blood cell counts.
  • When a total of 100 cells is counted, a bell rings
  • Percentage of each type of cell can then be read directly from the window above each key
  • simple counter-clockwise rotation of the end knobs will zero all the counts
  • Each key has the name and picture of a particular cell above it, representing groups of leucocytes
  • The key legend strips are easily removed to allow customisation
  • Five place set to count Basophils, Eosinophils, Seg., Lymphocytes, Monocytes
  • Sturdy solid construction with firm dependable keys
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité