Imprimante de lames, Signature®
Fournisseur: Primera Technology Europe
078105
720-2826EA 9440 EUR InStock
720-2826
Imprimante de lames, Signature®
Imprimantes Cassette and Slide Printers
L'imprimante à transfert thermique économique et compacte de Primera Technologies imprime directement sur les lames, mettant fin à l'écriture manuscrite ou aux étiquettes difficiles à appliquer. L'impression en couleur permet à l'utilisateur de n'utiliser que des lames dépolies blanches tout en conservant un codage couleur différencié. Les lames à imprimer sont chargées dans une cartouche d'une capacité de 100 lames maximum.
  • Impression à la demande, en noir et blanc ou en couleurs
  • Imprimez du texte, des graphiques, des logos, des codes-barres linéaires et 2D
  • Résolution 300 dpi
  • Encre résistante aux produits chimiques
  • Réduisez le risque de mauvaise identification des étiquettes
Vitesse d'impression : jusqu'à 9 lames/minute (monochrome) ; 5 lames/minute (couleurs pleines) ; 4 lames/minute (couleurs de processus)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité